Fortfahren mit
A1987
AM6545
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(4-[4-cyanobut-1-ynyl]phenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(1,1-dioxo-thiomorpholino)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 250.00
CHF 212.50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 794.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H23Cl2N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
556.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 212.50
ListenpreisCHF 250.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(cc3)C#CCCC#N)C(=O)NN4CCS(=O)(=O)CC4
InChI
1S/C26H23Cl2N5O3S/c1-18-24(26(34)31-32-13-15-37(35,36)16-14-32)30-33(23-11-10-21(27)17-22(23)28)25(18)20-8-6-19(7-9-20)5-3-2-4-12-29/h6-11,17H,2,4,13-16H2,1H3,(H,31,34)
InChI key
XBHQLFVDGLPBCK-UHFFFAOYSA-N
General description
AM6545 is a cannabinoid (CB1) receptor antagonist.
Biochem/physiol Actions
AM6545 is a peripheral CB1 cannabinoid receptor antagonist and appetite suppressant.
AM6545 helps in decreasing the development of albuminuria, inflammation and expression of markers of fibrosis. It also helps in the down-regulation of nephrin and podocin. It has the ability to repress the ingestion of food and food-reinforced behaviour.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1804A6226SML0800
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to brown
color
white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)