Fortfahren mit
A1556
15-O-Acetyl-4-Desoxynivalenol aus Fusarium graminearum
mycotoxin, powder
Synonym(e):
15-Acetoxy-3α,7α-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 376.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.35
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 104.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
15-O-Acetyl-4-Desoxynivalenol aus Fusarium graminearum,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@]12[C@H](O)C(=O)C(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-22-9(2)18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(19)14(24-11)17(15)7-23-17/h4,10-11,13-14,19,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChI key
IDGRYIRJIFKTAN-HTJQZXIKSA-N
General description
15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol (15-ADON) is a member of type B trichothecene mycotoxin. It is found abundantly in fungi of Fusarium genus growing on cereals such as oats, wheat, rye, maize, and barley.[1]
Application
15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol (15-ADON) has been used as a trichothecene compound to treat wheat ovaries for doubled haploid subpopulations studies.
Biochem/physiol Actions
15-O-Acetyl-4-deoxynivalenol (15-ADON) can be harmful for the consumption of humans and livestock.[2]
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1556-5MG04061832938400
A1556-1MG04061833342466