Fortfahren mit
A1472
MCA-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676-DNP-Lys-Arg-Arg-NH2
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg amide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 489.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C86H125N27O29
Molekulargewicht:
2001.08
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 489.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Application
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn⁶⁷⁰,Leu⁶⁷¹]-Amyloid β has been used as a fluorogenic substrate to measure β-secretase activity.
Biochem/physiol Actions
Fluorescent peptide substrate containing the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site. May be used for assaying β-secretase-like activity of thimet oligopeptidase (TOP), EC 3.4.24.15.
Fluorescent peptide substrate with the ′Swedish′ Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid presursor protein (APP) β-secretase cleavage site.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5356S3672SML2967
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
form
film or powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
-
Gene Information
human ... TACR1(6869)
mouse ... TACR1(21336)
rat ... TACR1(24807)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Platelet APP Processing: Is It a Tool to Explore the Pathophysiology of Alzheimer?s Disease? A Systematic Review
Carbone M, et al.
All Life, 11(8), 750-750 (2021)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1472-500UG04061832268941
A1472-1MG04061826670514