Unfortunately, a protocol is not made readily available for this product. However, it may be helpful to review the publications located under the 'PEER REVIEWED PAPERS' section of the Product Detail Page. Please see the links below to review the listed citations:
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 134.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C98H190N50O22S · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
2452.94 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film or powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
Inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat). The control peptide is composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (aa49-57) N-terminal to a scrambled sequence of murine gp91phox (NOX2) aa86-94.
Scrambled inactive control peptide for the NADPH oxidase inhibitor peptide gp91ds-tat (NOX2ds-tat).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film or powder | form film (Colorless) | form powder | form film |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How to know the procedure of your product (drug code: SML2967) and other drugs