Fortfahren mit
A0788
3-Aminobenzamid
≥99% (TLC), PARP inhibitor, powder
Synonym(e):
3-AB, 3-ABA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 81.80
CHF 69.53
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 136.00
CHF 115.60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 405.00
CHF 344.25
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’690.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
222-586-9
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
Quality level:
CHF 69.53
ListenpreisCHF 81.80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Aminobenzamid, ≥99% (TLC)
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
115-116 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble, H2O: soluble (may require gentle heating)
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
InChI key
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Parp1(11545)
Application
3-Aminobenzamide has been used as a poly-(ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor in various experimental studies.
Biochem/physiol Actions
3-Aminobenzamide enhances cell death, unscheduled DNA synthesis and repair replication by interrupting the rejoining of DNA strand breaks induced by both ionizing radiations and several alkylating agents. It has an ability to inhibit the activity of nuclear enzyme poly (ADP-ribose) synthetase (PARS). 3-Aminobenzamide exhibits protective action against myocardial reperfusion injury and local inflammation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9657F0429M1404
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow, H2O: soluble (may require gentle heating), DMSO: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL (may require heating), H2O: insoluble
color
white to off-white
color
white
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Effect of 3-aminobenzamide on the rate of ligation during repair of alkylated DNA in human fibroblasts
Morgan W and Cleaver J
Cancer Research, 43(7), 3104-3107 (1983)
Feyza Ademoğlu et al.
Pharmacology, 66(1), 1-4 (2002-08-10)
We have previously reported that peroxynitrite (ONOO(-)) caused relaxations on isolated rat anococcygeus muscle and in the present study the possible mechanisms of the relaxant effect were investigated. ONOO(-) (0.03- 1.0 mmol/l)-induced relaxations were reduced significantly by the presence of
BMS-536924 sensitizes human epithelial ovarian cancer cells to the PARP inhibitor, 3-aminobenzamide
Beauchamp M, et al.
Gynecologic Oncology, 115(2), 193-198 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A0788-100MG04061833616079
A0788-5G04061832281292
A0788-250MG04061833334423
A0788-1G04061826731581