Fortfahren mit
A0384
Arcaine sulfate salt
Synonym(e):
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 124.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H16N6 · H2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 124.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
>280 °C
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
InChI key
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Arcaine sulfate salt has been used as an N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor effector/antagonist:
  • to evaluate its effects on the acquisition of electrical kindling of the amygdala[1]
  • to compare its effects with agmatine and MK801 on NMDA- or glutamate-induced neuronal damage[2]
  • to study its effects on cell-free translation of synthetic polynucleotide[3]
Biochem/physiol Actions
Arcaine sulfate salt (1,4-diguanidinobutane), a polyamine,[3] is an antagonist of the polyamine binding site of the N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptor.[4] Arcaine, an agmatine analog,[2] along with ifenprodil, might have a possibility for therapeutic management in epileptic disorders.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7033A7127H7278
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, ethanol: insoluble
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
>280 °C
mp
-
mp
234-238 °C (lit.)
mp
204 °C
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598), Nos2(24599)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)