Fortfahren mit
M7033
Nω-Methyl-L-arginin -acetat (Salz)
≥98% (TLC), powder, nitric oxide synthase inhibitor
Synonym(e):
L-NMMA, N5-(Methylamidino)-L-ornithin -acetat (Salz), NG-Methyl-L-Arginin -acetat (Salz), NG-Monomethyl-L-arginin -acetat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 87.40
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 292.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 782.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N4O2 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6674255
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 87.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nω-Methyl-L-arginin -acetat (Salz), ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Gene Information
Application
NG-Methyl-L-arginine acetate salt has been used:
  • as an inhibitor of nitric oxide synthase (NOS) in wound healing studies in injured mice
  • as an inhibitor of nitric oxide synthase (NOS) to study nitric oxide (NO) immunosuppressive effect of murine stem cells[1]
  • as an inhibitor to monitor NO levels in hemocytes respiratory burst assay
Biochem/physiol Actions
NG-Methyl-L-arginine is an inhibitor of nitric oxide synthase in neurons, endothelial cells, and macrophages. It inhibits endothelium-derived relaxing factor and promotes contraction in pulmonary artery and vein. It stereo selectively inhibits the generation of nitric oxide (NO) from arginine. It promotes epinephrine and glucose levels, contributing to hyperglycemia in central nervous system.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7278N5501SML1461
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598), Nos2(24599)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Grin2a(24409), Nos1(24598)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7033-25MG04061834061557
M7033-5MG04061834061564
M7033-100MG04061833621493