Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 222.00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Natriumcacodylat-Puffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% -Lösung,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM − Isopropanol 15% solution has been used:
- in washing the overnight fixed pancreas sections for transmission electron microscope assay
- in the preparation of fixation and post-fixation buffers and washing of cells for scanning electron microscopy (SEM)
- in diluting glutaraldehyde for the fixation of bacterial biofilm for SEM analysis
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 97068-100ML-F | 04061833324899 |
| 97068-10ML-F-KC | 04061838078483 |