Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 188.00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 721.00 |
Über diesen Artikel
biological source
Lonicera japonica
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
loss
≤3.0% loss on drying
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14+,16-/m1/s1
InChI key
CWVRJTMFETXNAD-NXLLHMKUSA-N
General description
Application
- zur Untersuchung des Phenolgehalts in den Wurzeln und den oberirdischen Teilen von Serratula centauroides mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie-Verfahren (HPLC)
- zur Untersuchung der anti-inflammatorischen Antwort getrockneter Pflaume in humanen Synovial-Fibroblasten (hSF) und der Knochenresorption in transgenen Mäusen mit rheumatoider Arthritis[1]
- für die quantitative und Toxizitätsanalyse von grünem Kaffeebohnenextrakt auf der humanen Leberkarzinom-Zelllinie (HepG2-Zellen)[2]
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (titration) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| biological source Lonicera japonica | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder or crystals | form - | form powder | form solid |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) metabolomics |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| loss ≤3.0% loss on drying | loss - | loss - | loss - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neochlorgensäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 725919-1G | 04061826003497 |
| 725919-5G | 04061832688329 |
| 94419-10MG | 04061833291863 |
| 94419-50MG | 04061833291917 |