Merck
C3878
Sigma-Aldrich
Chlorogensäure
≥95% (titration)
Synonym(e):
CGA, 1,4,5-Trihydroxycyclohexancarboxylsäure 3-(3,4-dihydroxycinnamat), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-Chinasäure
Größe auswählen
250 MG
CHF 35.10
1 G
CHF 134.00
5 G
CHF 295.00
CHF 35.10
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 35.10
1 G
CHF 134.00
5 G
CHF 295.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.31
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 35.10
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (titration)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChIKey
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Angaben zum Gen
rat ... G6pc(25634)
Allgemeine Beschreibung
Chlorogensäure ist ein Zimtester, der als Reduktionsmittel und Stabilisator bei der Synthese bimetallischer Nanopartikel verwendet wird.[1]
Chlorogensäure ist eine bioaktive Polyphenol-Verbindung, die vorwiegend in vielen Pflanzen[2], wie Kaffeepflanzen, vorkommt.[3] Sie ist ein Neuroprotektivum[4] und besitzt zudem antivirale[2], antimykotische[4], antioxidative[3] und Antitumor-Eigenschaften.[5] CGA könnte auch an der Glucoseregulation und am Lipidstoffwechsel beteiligt sein und die Insulinsensitivität verbessern.[6]
Anwendung
  • Antioxidative und phenolische Profile: In einer Studie wurden die antioxidativen und phenolischen Profile von thailändischen Heilpflanzen, einschließlich Chlorogensäure, zur Förderung der funktionalen Lebensmittel- und Pharmaentwicklung detailliert beschrieben. Dabei wurden die potenziellen Anwendungen zur Verbesserung der Lebensmittelfunktionalität und der gesundheitlichen Vorteile hervorgehoben (Wanyo et al., 2024).
  • Intravesikale Therapie bei Zystitis: Die Forschungsergebnisse zeigen die Anwendung von Chlorogensäure bei der intravesikalen Therapie zur Änderung des akuten Miktionsverhaltens bei Mäusen mit systemischer durch Lipopolysaccharidentzündung induzierter Zystitis und weisen auf das therapeutische Potenzial bei Blasenerkrankungen hin (Yeh et al., 2024).
  • Kardioprotektion bei Chemotherapie: Ein wässrig-ethanolischer Extrakt, der Chlorogensäure enthält, wurde auf seine Rolle bei der Minderung der durch Doxorubicin induzierten Kardiotoxizität durch mitochondrialen Schutz untersucht, der durch AMPK-PGC-1α-SOD vermittelt wird. Dies unterstreicht das Potenzial in Schutzstrategien gegen Chemotherapie-induzierte Herzschäden (Song et al., 2024).
  • Nährstoffabgabe und Nahrungsmittelindustrie: In einer Übersichtsarbeit wurden die Rolle von Chlorogensäure bei der Nährstoffabgabe und ihre Auswirkungen in der Lebensmittelindustrie diskutiert, wobei die Anwendung als Nanopartikel bei aktiven Lebensmittelverpackungen vorgeschlagen wurde. (Hu et al., 2024).
Vorsicht
Kann bei Auflösung in Ethanol trüb werden
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Controlled green synthesis of Au-Pt bimetallic nanoparticles using chlorogenic acid
Chen R, et al.
Research on Chemical Intermediates, 47, 4051-4066 (2021)
Chlorogenic acid and caffeic acid are absorbed in humans
Olthof MR
The Journal of Nutrition, 131(1), 66-71 (2001)
Chlorogenic acid and coffee prevent hypoxia-induced retinal degeneration
Jang H
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62(1), 182-191 (2013)
Roles of chlorogenic acid on regulating glucose and lipids metabolism: a review
Meng S
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine : ECAM (2013)
Mariam Jarouche et al.
Plants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-19)
Lycium (also known as Goji berry) is used in traditional Chinese medicine (TCM) with claimed benefits, including eye and liver protection, immune system fortification and blood glucose control. The commercially available product comes from either the L.barbarum or L.chinense species
Questions
  1. Is this a synthetic product or is it isolated from natural sources?
    1 answer
    1. This product is isolated from natural sources. Please see the link below to review a sample Certificate of Origin:
      https://www.sigmaaldrich.com/coo/undefined/C3878/*