Fortfahren mit
94403
Hoechst 33258 -Lösung
1 mg/mL in H2O, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Bisbenzimid H 33258 -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Ab HEUTE lieferbarvonBuchs
CHF 222.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N6O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.88
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
liquid
CHF 222.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
liquid
mol wt
533.88 g/mol
concentration
1 mg/mL in H2O
color
colorless, very light green-yellow to dark green-yellow, very light yellow to dark yellow
pH
6.0-8.0 (25 °C)
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
density
1.00 g/cm3
fluorescence
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3[nH]c(nc3c2)-c4ccc5nc([nH]c5c4)-c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,32H,10-13H2,1H3,(H,26,28)(H,27,29);3*1H
InChI key
SMNPLAKEGAEPJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Hoechst 33258, also known as bisbenzimide, is a fluorescent blue dye. [1]It is categorized as a chromosomal stain that binds to the minor groove of the DNA double helix recognizing a run of four A-T base pairs.[2]
Application
Hoechst 33258 is used to estimate DNA concentration in samples by fluorometry which is better than spectrophotometry, allowing the determination of nanogram quantities of DNA.[3] Also, Hoechst 33258 is suitable to detect mycoplasma contamination in cell cultures due to its high fluorescence ability.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14530B1155B2883
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
533.88 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
94403-1ML04061838069023