Fortfahren mit
14530
bis-Benzimid H 33258
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2′-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi(1H-benzimidazol), 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazol -trihydrochlorid, BBIH, HOE 33258, Hoechst 33258
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 109.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 381.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N6O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
533.88
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-690-6
Beilstein/REAXYS Number:
4088183
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
CHF 109.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, H2O: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 338 nm; λem 505 nm (pH 7.0), λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CN1CCN(CC1)c2ccc3NC(=NCc3c2)c4ccc5NC(=NCc5c4)c6ccc(O)cc6
InChI
1S/C27H28N6O.3ClH.H2O/c1-32-10-12-33(13-11-32)22-5-9-25-21(15-22)17-29-27(31-25)19-4-8-24-20(14-19)16-28-26(30-24)18-2-6-23(34)7-3-18;;;;/h2-9,14-15,34H,10-13,16-17H2,1H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H;1H2
InChI key
OWRSPPSBNWJJAR-UHFFFAOYSA-N
Application
A DNA-binding fluorochrome for staining chromosomes. Useful reagent for cytogenetic studies.; For the fluorescent staining of DNA in cells[1]; Simple two-step fluorimetric assay of DNA in isolated nuclei, cell extracts, or crude homogenates using Hoechst 33258[2]
Zum Anfärben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Kann für Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Zum Anfärben von DNA, Chromosomen und Zellkernen. Kann für Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie verwendet werden.
Anregungsmaximum = 346 nm
Emissionsmaximum = 460 nm
Biochem/physiol Actions
Membranpermeabeles, fluoreszierendes DNA-Färbemittel mit geringer Zytotoxizität, dass in A-T Regionen der DNA eingefügt wird.
bisBenzimide H 33258 is a potent and selective Bcl-XL inhibitor.
Other Notes
A DNA-binding fluorochrome for staining chromosomes. Useful reagent for cytogenetic studies.; For the fluorescent staining of DNA in cells[3]; Simple two-step fluorimetric assay of DNA in isolated nuclei, cell extracts, or crude homogenates using Hoechst 33258[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1155B2883382061
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water and ethanol: 10 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: soluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, water and ethanol: 10 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
solubility
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under bis-Benzimid H 33258
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)