Fortfahren mit
91553
N-Palmitoyl-D-sphingomyelin
≥96.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecen-3-hydroxy-1-phosphocholin, 16:0 SM (d18:1/16:0), N-(Hexadecanoyl)-sphing-4-enin-1-phosphocholin, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosin-1-phosphorsäure-cholinester, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholin, C16 Sphingomyelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H79N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
703.03
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4833682
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder or crystals
composition
carbon content, 66.63% , hydrogen content, 11.33% , nitrogen content, 3.98%
impurities
≤6.0 wt. % water
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
InChI key
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4379918448S4257
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98%
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder or crystals
form
powder or solid
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
carbon content, 66.63% , nitrogen content, 3.98% , hydrogen content, 11.33%
composition
carbon content, 75.92% , hydrogen content, 12.55% , nitrogen content, 2.60%
composition
carbon content, 76.40% , hydrogen content, 12.64% , nitrogen content, 2.47%
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
91553-250MG04061833301722
91553-50MG04061833333440