Fortfahren mit
43799
N-Palmitoyl-D-sphingosin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-(Palmitoylamino)-4-octadecen-1,3-diol, N-Hexadecanoyl-D-sphingosin, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosin, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-hexadecanamid, C16 Ceramid (d18:1/16:0), C16-Ceramid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H67NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.90
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or solid
composition
carbon content, 75.92% , hydrogen content, 12.55% , nitrogen content, 2.60%
functional group
amide
lipid type
sphingolipids
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
InChI key
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1844891553A7191
functional group
amide
functional group
amide
functional group
-
functional group
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder or solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
composition
carbon content, 75.92% , nitrogen content, 2.60% , hydrogen content, 12.55%
composition
carbon content, 76.40% , hydrogen content, 12.64% , nitrogen content, 2.47%
composition
carbon content, 66.63% , hydrogen content, 11.33% , nitrogen content, 3.98%
composition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)