Fortfahren mit
911
Naphthol AS-D Chloroacetatlösung -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
205-594-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
8 mg/mL
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Application
Zur Verwendung im Sigma-Verfahren 91C für den Nachweis von spezifischer Esterase im Blut, in Knochenmarkfilmen, in Touch-Gewebepräparaten, in Zytozentrifugen-Präparaten und in Paraffinschnitten.
Other Notes
Naphthol AS-D Chloracetat, 8 mg/ml, mit Stabilisator
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8613871916
concentration
8 mg/mL
concentration
4 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
concentration
12.5 mg/mL
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhibiao Bai et al.
Aging, 12(8), 7534-7548 (2020-04-23)
Intervertebral disc degeneration (IDD) is characterized by the decrease of nucleus pulposus cells (NPCs). With the increase of the degree of degeneration, the reactive oxygen species (ROS) in nucleus pulposus tissue increases. Pyroptosis is a newly discovered form of cell
Shervin Bahrami et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 191, 37-43 (2018-03-24)
Retroviruses including Human Endogenous Retroviruses (HERVs), contain a conserved region with highly immunomodulatory functions in the transmembrane proteins in envelope gene (env) named immunosuppressive domain (ISU). In this report, we demonstrate that Env59-GP3 peptide holds therapeutic potential in a mouse
Global Trade Item Number
SKUGTIN
911-10ML04061838203540