Fortfahren mit
90475
Blaudextran
average mol wt 10,000
Synonym(e):
Dextran blau aus Leuconostoc mesenteroides
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 234.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 234.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
mol wt
average mol wt 10,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
90008D477272762
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
-
loss
≤10% loss on drying
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
~2,000,000
mol wt
average mol wt 500,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blaudextran
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)