90008
Blaudextran
average mol wt 5,000
Synonym(e):
Dextran blau aus Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Form
powder
Mol-Gew.
average mol wt 5,000
Verlust
≤10% loss on drying
Kapazität
0.01-0.08 mmol/g loading
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.