Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 202.00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’190.00 |
Über diesen Artikel
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Application
- Estimating the nonideality of eutectic systems containing thermally unstable substances.: Der Artikel befasst sich mit dem Einsatz von Tetramethylammoniumchlorid zur Untersuchung des nichtidealen Verhaltens von eutektischen Gemischen und trägt zu einem besseren Wärmemanagement in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik bei (Minceva M et al., 2023).
- Natural deep eutectic solvents as thermostabilizer for Humicola insolens cutinase.: In dieser Studie wird untersucht, wie eutektische Lösungsmittel auf Basis von Tetramethylammoniumchlorid Enzyme stabilisieren und somit deren praktische Anwendungsmöglichkeiten in biotechnologischen Prozessen verbessern können (Sisti L et al., 2023).
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| solubility H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - |
| form crystals | form solid | form crystals | form crystals |
| cation traces Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammoniumchlorid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 87718-50G | 04061833056882 |
| 87718-250G | 04061833441336 |