Fortfahren mit
86C
Alkalische Leukozytenphosphatase-Kit
based on naphthol AS-BI and fast blue BB salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
42010105
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Alkalische Leukozytenphosphatase (ALP)-Kits sind für den qualitativen Nachweis der Aktivität von alkalischer Phosphatase in weißen Blutkörperchen vorgesehen.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-BI alkaline solution with fast blue BB. The resulting insoluble diffuse, blue dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
86R85L185L2
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500, 600
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Citrate Solution (915) 50 mL
  • FBB-Alkaline Solution (863) 10 mL
  • Naphthol AS-BI Alkaline Solution (861) 10 mL
  • Neutral Red Solution (N6264) 50 mL
  • Sodium Nitrite Solution (914) 10 mL
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
86C-1KT04061833042328
Questions
  1. Can the 86C or 86R kits be used to detect Alkaline Phosphatase in cell culture media?
    1 answer
    1. The 86C and 86R kits are intended for use with adherent cells. The same applies to SCR004. The APF kit, a fluorescence-based kit, would be more suitable for use if trying to detect alkaline phosphatase in culture media.