Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’110.00 |
Über diesen Artikel
CHF 1’110.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable as substrate for α-amylase test | suitability - | suitability - | suitability passes test for test of sensitivity |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 85641-25G | 04061833054635 |