Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 246.00 |
Über diesen Artikel
CHF 246.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
General description
Starch is an insoluble starch substrate specific for α-amylase and not for other exo enzymes. α-amylase catalysis of starch azure solubilization is measured at 595 nm.
Substrate for colorimetric determination of α-amylase.
Application
Starch Azure has been used as a substrate
- in the screening of α-amylase activity in decontaminated malted flour at varying pH and temperature
- for monitoring the inhibitory activity of Physalis peruviana extracts
- for thermostable α-amylase extracted from deep sea and acidic soil
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Insoluble corn starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R | description Potato starch covalently linked with Remazol Brilliant Blue R | description amylase substrate | description protease substrate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stärke Azurblau
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?