Fortfahren mit
80849
1-(4-Bromacetamidobenzyl)-ethylendiamin-N,N,N′,N′-tetraessigsäure
≥80% (HPLC)
Synonym(e):
1-(p-Bromacetamidobenzyl)-EDTA, N,N′-{1-{{4-[(Bromacetyl)-amino]-phenyl}-methyl}-1,2-ethandiyl}-bis-[N-(carboxymethyl)-glycin]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24BrN3O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
518.31
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CN(CC(O)=O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC1=CC=C(NC(CBr)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI key
VOQPQBGCWBEYEV-UHFFFAOYSA-N
General description
a chelate labeling reagent that conjugates with sulfhydryl groups
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)