Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 553.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
crystals
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Application
- Role in Ubiquinone Biosynthesis: The compound contributed to the biosynthesis of the benzenoid moiety of ubiquinone, a key component in plant biochemistry, highlighting its essential role in cellular energy production and plant health (Soubeyrand et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Ähnliche Kaempferol-glucoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und die entsprechenden Gewichtszunahme in Wistar Ratten.Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Ähnliche Kaempferolglykoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und entsprechend die Gewichtszunahme in Wistar Ratten. Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form crystals | form - | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Mingsheng Peng et al.
Journal of experimental botany, 59(11), 2933-2944 (2008-06-17)
Plants can survive a limiting nitrogen (N) supply by developing a set of N limitation adaptive responses. However, the Arabidopsis nla (nitrogen limitation adaptation) mutant fails to produce such responses, and cannot adapt to N limitation. In this study, the
Monika A Olszewska et al.
Natural product research, 25(12), 1115-1131 (2011-02-25)
Six phenolics were obtained from the leaves of Prunus padus by activity-guided isolation: isorhamnetin 3-O-β-xylopyranosyl-(1 → 2)-β-galactopyranoside (1), astragalin (2), hyperoside (3), quercetin 3-O-β-xylopyranosyl-(1 → 2)-β-galactopyranoside (4), quercetin 3-O-β-xylopyranosyl-(1 → 2)-β-glucopyranoside (5) and chlorogenic acid (6). The antioxidant potential of 70% methanolic extracts from the flowers
Dae-won Chung et al.
Journal of the science of food and agriculture, 93(2), 362-367 (2012-07-11)
The application of tea seed extract (TSE) has been widely investigated owing to its biological activities. In this paper, two flavonol triglycosides found in TSE, camelliaside A (CamA) and camelliaside B (CamB), were subjected to hydrolysis in the presence of
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 79851-25MG | 04061832973616 |