Fortfahren mit
60010
Kaempferol
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-flavon, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, Robigenin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 156.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 500.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.24
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
304401
CHF 156.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
impurities
≤12% water
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
InChI key
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Kaempferol ist ein polyphenolisches Antioxidans, das in Gemüse und Obst reichlich vorhanden ist.[1] Es weist eine Diphenylpropanstruktur auf. In vielen Pflanzen liegt es in einer glykosidischen Form vor, nämlich als Kaempferol-3-O-Glucosid.[2]
Application
Kaempferol wird wie folgt verwendet:
  • zum Testen seiner Wirkung auf die Proliferation, Migration und Differenzierung von Osteoblasten in der Prä-Osteoblasten-Zelllinie der Maus (MC3T3-E1-Zellen)[3]
  • als Antioxidans und hepatoprotektives Mittel gegen zearalenoninduzierten (ZEA-induzierten) oxidativen Stress und Apoptose in HEPG2-Zellen[4]
  • als neuroprotektives Mittel gegen Cadmiumchlorid(CdCl2)-induzierte Hippocampusschäden und Gedächtnisdefizite bei Ratten
  • als entzündungshemmendes Mittel, zusammen mit Apigenin, für die Stammzelltherapie bei männlichen Ratten mit Kniearthrose[5]
Chromogenes Reagens für Antimon im niedrigen ppm-Bereich und für Gallium und Indium im sub-ppm-Bereich.
Biochem/physiol Actions
Kaempferol ist aufgrund seiner Diphenylpropangruppe von Natur aus hydrophob.[2] Es hat neben seinen antioxidativen Eigenschaften auch entzündungshemmende Wirkungen und moduliert die Aktivitäten entzündungsfördernder Enzyme.[2] Kaempferol wirkt als chemopräventives Mittel, indem es sich schützend auf die Lebensfähigkeit der Zellen auswirkt.[1] Es moduliert mehrere wichtige Elemente zellulärer Signaltransduktionswege, die mit Apoptose, Angiogenese, Metastasierung und Entzündung verbunden sind.[1]
Potenter Inhibitor der Osteoklasten Knochenresorption. Der Effekt ist vermutlich den antioxidativen und östrogenen Aktivitäten des Kaempferols zuzuschreiben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K013396353PHR2705
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical small molecule
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
impurities
≤12% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
Gene Information
human ... CDC2(983), CDK5(1020), CDK6(1021), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaempferol
signalword
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf