Fortfahren mit
78555
Phenyl-β-D-Glucuronid
≥99.0% (HPLC), powder
Synonym(e):
Phenyl-β-D-glucopyranosiduronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.20
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 187.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.24
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
241-666-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89117
CHF 64.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenyl-β-D-Glucuronid, ≥99.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
impurities
≤8% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
InChI key
WVHAUDNUGBNUDZ-GOVZDWNOSA-N
General description
Phenyl-β-D-glucuronide is majorly used as a reference standard in chromatographic and mass spectrophotometry studies for quantifying glucuroconjugate metabolites in plasma and urine samples.
Application
Phenyl-β-D-glucuronide has been used as a nonpeptide chromogen for testing biuret reagent and as a reference standard for phenol analysis in urine samples.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6501N162738153
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
≤8% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤12% water
optical activity
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Development of a class-selective enzyme immunoassay for urinary phenolic glucuronides
Staimer N, et al.
Analytica Chimica Acta, 444(1), 27-36 (2001)
Quantitative measurement of propofol and in main glucuroconjugate metabolites in human plasma using solid phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Cohen S, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 854(1-2), 165-172 (2007)
Toluene, ethylbenzene and phenol-Determination of o-cresol, m-cresol, 2-ethylphenol, 4-ethylphenol and phenol in urine using gas chromatography-mass spectrometry [Biomonitoring Methods, 2011]
Schettgen T, et al.
The MAK-Collection for Occupational Health and Safety, 1-31 (2002)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
78555-100MG04061833054611
78555-25MG04061833054628