Fortfahren mit
38153
8-Hydroxychinolin-β-D-glucuronid Natriumsalz
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
8-Hydroxychinolin-β-D-glucuronsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 253.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14NNaO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.26
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 253.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
impurities
≤12% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)Oc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H15NO7.Na/c17-10-11(18)13(14(20)21)23-15(12(10)19)22-8-5-1-3-7-4-2-6-16-9(7)8;/h1-6,10-13,15,17-19H,(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,11-,12+,13-,15+;/m0./s1
InChI key
QYRMLNFJXNJXLO-KSOKONAESA-M
Application
Substrate for detection of β-D-glucuronidase, yields a brown precipitate upon cleavage; E. coli detection[1][2]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N1627SMB0028078555
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
impurities
≤12% water
impurities
-
impurities
-
impurities
≤8% water
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A L James et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Mikrobiologie, und Hygiene. Series A, Medical microbiology, infectious diseases, virology, parasitology, 267(3), 316-321 (1988-01-01)
The use of 8-hydroxyquinoline-beta-D-glucuronide for the demonstration of beta-glucuronidase activity within the family Enterobacteriaceae has been investigated. The compound has been shown to be an effective substrate for the bacterial enzyme and the Michaelis constant for the association has been
R D Reinders et al.
Letters in applied microbiology, 30(5), 411-414 (2000-05-03)
8-hydroxyquinoline-beta-D-glucuronide (HQG) was used to improve the presumptive identification of Shiga toxin-producing Escherichia coli O157 (STEC O157) on sorbitol MacConkey agars (SMAC). Advantages of HQG are (i) that it is less expensive than 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-glucuronide; (ii) that it is visible in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
38153-100MG04061833471746
38153-500MG04061831158342