Fortfahren mit
77170
Pepstatin A
≥100,000 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 148.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 150.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 561.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H63N5O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
685.89
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-600-0
Beilstein/REAXYS Number:
2201362
MDL number:
CHF 148.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Streptomyces sp.
Quality Level
form
powder
specific activity
≥100,000 U/mg
mp
233 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C[C@H](O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C)C(C)C)[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23-,24-,25-,26-,30-,31-/m0/s1
InChI key
FAXGPCHRFPCXOO-LXTPJMTPSA-N
Application
Pepstatin A is suitable for use:
  • in the inhibitor cocktail in fluorometric matrix metalloproteinase assay[1]
  • as a protease inhibitor during homogenization of tissue[2]
  • as a protease inhibitor during extraction of cells[3]
  • to determine the molar concentrations of cathepsin D by titration with pepstatin A[4]
  • in inhibiting cathepsin D[5]
It can be used in conjunction with E64-d and Leupeptin A to inhibit the degradation of autophagic cargo inside autophagosomes. For this application, the working concentration is typically between 1-10 μM.
Biochem/physiol Actions
Pepstatin A ist ein Inhibitor von sauren Proteasen (Aspartylpeptidasen). Mit Proteasen wie Pepsin, Renin, Cathepsin D, Chymosin des Rindes und Protease B (Aspergillus niger) bildet es einen 1:1-Komplex. Der Inhibitor ist hochgradig selektiv und hemmt nicht Thiolproteasen, neutrale Proteasen oder Serinproteasen. Auch gelöste γ-Sekretase und retrovirale Protease werden von Pepstatin A gehemmt. Es wird verwendet, um Proteasen aus verschiedenen Quellen zu charakterisieren.
Starker Inhibitor von sauren Proteasen, darunter Pepsin, Renin und Cathepsin D sowie zahlreiche bakterielle Asparagin-Proteasen. Wirksame Konzentration 1 μM. Etwa 1 Tag stabil.
Preparation Note
Pepstatin kann mit einer Konzentration von 1 mg/ml in 10 % (v/v) Essigsäure in Methanol (9:1 Methanol:Essigsäure) aufgelöst werden. Die Zugabe von Essigsäure kann erforderlich sein, um dieses Peptid in Methanol oder DMSO aufzulösen. Die Auflösung mit einer Konzentration von 1 bis 2 mg/ml in Ethanol ist möglich, allerdings kann für eine vollständige Auflösung Wärme erforderlich sein. Pepstatin-A-Lösungen können ohne Zerfall des Peptids bis 60 °C erhitzt werden.
Stammlösungen mit einer Konzentration von 1 mg/ml sind bei 4 °C mindestens eine Woche lang stabil. Eine 1-mM-Lösung in Methanol oder DMSO ist bei -20 °C monatelang stabil. Wenn Lösungen einen dunkleren Gelbton annehmen, findet eine Hydrolyse des Reagenz statt.
Eine Arbeitskonzentration von 1 μM ist bei Raumtemperatur mindestens einen Tag lang stabil.
Other Notes
1 U entspricht der Inhibitormenge, welche die Pepsinaktivität um 1 U reduziert (1 Pepsin-U entspricht der Enzymmenge, die bei 280 nm eine Extinktionszunahme von 0.001 pro Minute bei pH 2.0 und 37°C bewirkt (Haemoglobin, Fluka®-Nr. 51290, als Substrat, Testendvolumen: 16 ml); 10′000 Extinktions-U wie oben beschrieben, entsprechen ~1 Bergmeyer-U, wenn 1-Pepsin-U der Enzymmenge entspricht, die 1 μmol Acetyl-L-phenylalanyl-3,5-diiod-L-tyrosin pro Minute bei 2.0 und 37°C hydrolysiert
Strong inhibitor of acid proteases - pepsin, cathepsin D, renin[6]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P4265A6191R0654
biological source
Streptomyces sp.
biological source
microbial
biological source
Streptomyces sp.
biological source
Streptomyces sp.
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
ethanol: soluble 1 mg/mL
solubility
ethanol: acetic acid (9:1): 1 mg/mL, clear to hazy, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, 1-butanol: soluble, 1-propanol: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble, ethyl acetate: soluble, methanol: soluble
mp
233 °C (dec.) (lit.)
mp
233 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pepstatin A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Ferreras et al.
FEBS letters, 486(3), 247-251 (2000-12-20)
The angiogenesis inhibitor endostatin is a fragment of the NC1 domain of collagen XVIII. The generation of endostatin has been investigated only in murine hemangioendothelioma cell cultures and was ascribed to cathepsin L. Distinct endostatin-like fragments were detected in human
F G Giancotti et al.
The Journal of cell biology, 118(4), 951-959 (1992-08-01)
The alpha 6 beta 4 integrin is a receptor involved in the interaction of epithelial cells with basement membranes. This integrin is unique among the known integrins in that its beta 4 subunit has a large cytoplasmic domain. The function
Protease inhibitors produced by microorganisms.
H Umezawa
Acta biologica et medica Germanica, 36(11-12), 1899-1915 (1977-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
77170-10MG04061832945217
77170-50MG04061832945224
77170-5MG04054839595448
Questions
  1. Can Pepstatin A (CAS 26305-03-3), product number 77170, be stored in ethanol? If so, what are the recommended temperature and duration for storage? Additionally, should concerns about hydrolysis impact its storage?
    1 answer
    1. Pepstatin A can be stored at -20°C following reconstitution/dissolution and is soluble in ethanol at 1mg/mL. It is also soluble in DMSO, ethanol, or glacial acetic acid (9:1) at 1mg/ml. For dilution, an aqueous buffer at slightly alkaline pH is recommended when using the above organic solvents. However, it is insoluble in dH2O and other aqueous buffers at near neutral pH, and may precipitate from the solution if water or acidic buffer is used for dilution. Solutions of Pepstatin A can be heated as high as 60°C without decomposing the peptide.
      Regarding preparation, Pepstatin A is only sparingly soluble in water, and its solubility is related to the purity of the preparation. Stock solutions at 1mg/mL should be stable for at least a week at 4°C, while a 1mM solution in methanol should be stable for months at –20°C. Any yellowing of the solution indicates hydrolysis. An effective working concentration is 1uM, stable for at least one day at room temperature, with a typical working concentration being 0.5-1ug/ml.
      In terms of stability and solubility, some solutions can be difficult to obtain and can be encouraged by rapid stirring, sonication, or gentle warming (in a 45-60°C water bath). Peptides in solution are less stable than in lyophilized form, especially if they contain certain amino acids. It's recommended to store peptides in solution for as short a time as possible, avoid repeated freeze-thaw cycles, and discard any portion of an aliquot unused after thawing. Additionally, peptides stored in solution can be susceptible to bacterial degradation, so sterile solutions or passing the peptide solution through a 0.2 μm filter to remove potential bacterial contamination are advised whenever possible.