Fortfahren mit
76755
Pentafluorphenyl-Isothiocyanat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1,2,3,4,5-pentafluoro-6-isothiocyanatobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7F5NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.14
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
2736207
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.540
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(N=C=S)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NS/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
InChI key
NGNKMRBGZPDABE-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
196916302848258555
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
98%
bp
38-39 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
62-63 °C/50 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
density
1.594 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)