Fortfahren mit
76184
3-Palmitoyl-sn-glycerin
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-Glycerin-1-palmitat, L-α-Monopalmitin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-283-4
Beilstein/REAXYS Number:
1728236
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1640T8127T5888
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥85%
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
plant, synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
semisynthetic
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ping-Yi Li et al.
Frontiers in microbiology, 11, 9-9 (2020-02-11)
Monoacylglycerol lipases (MGLs) are present in all domains of life. However, reports on bacterial MGLs are still limited. Until now, reported bacterial MGLs are all thermophilic/mesophilic enzymes from warm terrestrial environments or deep-sea hydrothermal vent, and none of them originates
Global Trade Item Number
SKUGTIN
76184-250MG04061832953533
76184-1G04061826654361