Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 70.10 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 381.00 CHF 285.75 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OCO(CH2)14CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-812-9
Beilstein/REAXYS Number:
1728235
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
biological source
plant, synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
InChI key
QHZLMUACJMDIAE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α-Monopalmitin is a glycerol esterified fatty acid, monoacylglycerol, found in lipid structures such as ceramides. 1-Palmitoylglycerol may be used as a substrate for the identification and differentiation of enzymes that hydrolyze or transfer monoacylglycerols such as neuropathy target esterase(s) and monoacylglycerol acyltransferase(s) (MAG).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥85% | assay ≥99% |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source plant, synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source semisynthetic |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under rac.-1-Palmitoylglycerin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?