Fortfahren mit
75632
Osmiumtetroxid -Lösung
suitable for electron microscopy, 4% in H2O
Synonym(e):
Osmium(IV)-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 363.00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 669.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
OsO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.23
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Form:
solution
CHF 363.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
4% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless to yellow
pH
6.0-8.0
density
1.0 g/mL at 20 °C
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Application
Osmiumtetroxidlösung wird als Fixiermittel in der Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie verwendet.
Biochem/physiol Actions
Osmiumtetroxid, auch als Osmium bezeichnet, wird hauptsächlich als sekundäres Fixiermittel für Gewebe verwendet. Das Molekül reagiert mit Lipidanteilen und ist für die Oxidation ungesättigter Bindungen von Fettsäuren verantwortlich. Diese Reaktion verleiht den biologischen Proben Dichte und Kontrast. Bei normalem Gewebe führt das Vorhandensein von Osmium zu einer intensiven schwarzen Färbung, die mit normalem Auge erkennbar ist. Es kann außerdem in der Elektronenmikroskopie als Beize (Molekül, das sich in späteren Stadien mit Färbemittel oder Farbstoff verbindet) verwendet werden, wodurch die Bleifärbung verstärkt wird.
Packaging
Ampulle mit 5 mL
Ampulle mit 10 mL
Other Notes
Aufgrund der Gefährlichkeit von Osmiumtetroxid wird empfohlen, bei Verwendung dieser Chemikalie einen Ampullenöffner zu verwenden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
75633419494O5500
form
solution
form
solution
form
crystalline
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.0 g/mL at 20 °C
density
1.0 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
pH
6.0-8.0
pH
-
pH
-
pH
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Osmiumtetroxid -Lösung
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How can I prepare 1% osmium tetroxide 
    1 answer
    1. This product is supplied as a 4% solution in water. To make a 1% solution of osmium tetroxide, the product can be diluted by a ratio of 1:3 in water.