Fortfahren mit
74378
Nonenylbernsteinsäure-anhydrid
suitable for electron microscopy
Synonym(e):
Dihydro-3-(nonen-1-yl)-2,5-furandione, Nonenylsuccinic anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
249-317-8
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
composition
(mixture of branched chain isomers)
technique(s)
electron microscopy: suitable
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
SMILES string
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
InChI key
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Application
zur Verwendung in Spurr-Einbettungen geeignet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22049239690416487
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
(mixture of branched chain isomers)
composition
-
composition
-
composition
-
density
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
lipid type
unsaturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonenylbernsteinsäure-anhydrid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
294.8 °F - closed cup
flash_point_c
146 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
J A Mascorro et al.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74378-250ML04061838177261