Fortfahren mit
M9130
4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucuronid Hydrat
≥98% (HPLC), BioReagent, for identification of transformed plants
Synonym(e):
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranosiduron-Säure, MUG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 36.50
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 87.10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 191.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 519.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16O9 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.29 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
CHF 36.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)ccc12
InChI
1S/C16H16O9.H2O/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);1H2/t11-,12-,13+,14-,16+;/m0./s1
InChI key
URVSQZMOFUEQAW-YYHOVTOASA-N
General description
MUG ist eine Chemikalie, die vielfach für die Detektion genetisch veränderter Pflanzen genutzt wird. MUG zeigt bis zur Behandlung mit Glucuronidase (GUS), die in transformierten Pflanzen kodiert ist, nur geringe Fluoreszenz. Genetisch veränderte Pflanzen können anhand ihrer MUG-Fluoreszenz identifiziert werden.
Application
Geeignet für die Fluoreszenzdetektion der Glucuronidase-Genexpression bei Pflanzen.
Preparation Note
Das Produkt ist in Wasser in Molekularbiologie-Qualität mit einer Konzentration von 0,35 mg/ml löslich.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69602M163369591
description
≥98% (HPLC), BioReagent, for identification of transformed plants
description
suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
description
≥99% (TLC)
description
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)