Fortfahren mit
68224
N-Dodecanoyl-L-homoserin-lacton
≥96% (HPLC), suitable for mass spectrometry (MS)
Synonym(e):
N-Lauroyl-L-homoserin-lacton, N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]-dodecanamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H29NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.41
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9281984
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Dodecanoyl-L-homoserin-lacton, ≥96% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H29NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)17-14-12-13-20-16(14)19/h14H,2-13H2,1H3,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI key
WILLZMOKUUPJSL-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Dodecanoyl-L-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
172475639517248
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -25±5°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]/D -32±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
color
white to off-white
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Dodecanoyl-L-homoserin-lacton
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR1714-1G04061834801948
N4128-50MG04061832851006
N4128-250MG04061834116455
BP26604061835269457
1469005-200MG04061838737182
Y000052204061833803936
N120000004061834107019
N4128-1G04061834116448
N4128-5G04061834116462
46525-250MG04061834245537
68224-10MG04061832754949
68224-50MG04061832464015