Fortfahren mit
63759
7-Mercapto-4-Methylcumarin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
4-Methyl-7-thioumbelliferon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 89.70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 813.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.23
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7476043
CHF 89.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(S)ccc12
InChI
1S/C10H8O2S/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI key
BYDNGJQDDNBAHI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
80240996669C1484
fluorescence
λex 358 nm; λem 385 nm in methylene chloride
fluorescence
-
fluorescence
λex 391 nm; λem 472 nm in methanol: 2-mercaptoethanol
fluorescence
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)