Wichtige Dokumente
C1484
7-Diethylamino-3-(4-Maleimidophenyl)-4-Methylcumarin
≥95% purity (HPLC), solid
Synonym(e):
1-{4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-phenyl}-1H-pyrrol-2,5-dion, CPM
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
7-Diethylamino-3-(4-Maleimidophenyl)-4-Methylcumarin, ≥95% (HPLC), solid
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: soluble
methanol: soluble
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCN(CC)c1ccc2C(C)=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O
InChI
1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
YGIABALXNBVHBX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as a nontoxic substitute for conjugation with antibody(93)
- to aid fluorescent detection of Coenzyme A (CoA-SH) in human N-myristoyltransferases assay (94)
- in thermostability shift assay of recombinant protein(95)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?