Fortfahren mit
63707
2-Mercapto-ethansulfonsäure -Lösung
ampule, 3.0 M±0.1 M in H2O (T)
Synonym(e):
β-Mercaptoethanesulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098878
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
quality
ampule
Quality Level
concentration
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
density
1.25 g/mL at 20 °C
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2/c3-7(4,5)2-1-6/h6H,1-2H2,(H,3,4,5)
InChI key
ZNEWHQLOPFWXOF-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63705D109401H46007
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.25 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
concentration
3.0 M±0.1 M in H2O (T)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
quality
ampule
quality
-
quality
-
quality
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andreas Teske et al.
Scientific reports, 9(1), 13847-13847 (2019-09-27)
The Guaymas Basin spreading center, at 2000 m depth in the Gulf of California, is overlain by a thick sedimentary cover. Across the basin, localized temperature anomalies, with active methane venting and seep fauna exist in response to magma emplacement
Jianhua Guo et al.
Microbial cell factories, 14, 33-33 (2015-04-17)
Anaerobic digestion has been widely applied to treat the waste activated sludge from biological wastewater treatment and produce methane for biofuel, which has been one of the most efficient solutions to both energy crisis and environmental pollution challenges. Anaerobic digestion
Taiki Katayama et al.
Nature communications, 11(1), 6381-6381 (2020-12-16)
A key feature that differentiates prokaryotic cells from eukaryotes is the absence of an intracellular membrane surrounding the chromosomal DNA. Here, we isolate a member of the ubiquitous, yet-to-be-cultivated phylum 'Candidatus Atribacteria' (also known as OP9) that has an intracytoplasmic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
63707-1ML-F04061838236159
63707-10X1ML-F04061832723587