Fortfahren mit
62028
6′-Amino-D-Luciferin
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-carbonsäure, (S)-2-(6-Amino-2-benzothiazolyl)-4,5-dihydro-4-thiazolcarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 566.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N3O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.34
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
12930905
CHF 566.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@H]1CSC(C(S2)=NC3=C2C=C(N)C=C3)=N1)=O
InChI
1S/C11H9N3O2S2/c12-5-1-2-6-8(3-5)18-10(13-6)9-14-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7H,4,12H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChI key
HKSJKXOOBAVPKR-SSDOTTSWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
750786L9504L6152
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 350 nm; λem 516 nm±10 nm in H2O
fluorescence
-
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
fluorescence
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
596.5 °F
flash_point_c
313.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
62028-10MG04061832532752