Merck
L9504
Sigma-Aldrich
D-Luciferin
luminescent, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-carbonsäure, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolcarbonsäure, Leuchtkäfer-Luciferase
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H8N2O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.32
Beilstein:
30484
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Produktbezeichnung
D-Luciferin, synthetic
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluoreszenz
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CSC(=N1)c2nc3ccc(O)cc3s2
InChI
1S/C11H8N2O3S2/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16)/t7-/m1/s1
InChIKey
BJGNCJDXODQBOB-SSDOTTSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
D-Luciferin ist ein kleines Molekül, das in biolumineszierenden Organismen reichlich vorhanden ist. Dieses Molekül ist empfindlich gegenüber Sauerstoff und Licht.
Anwendung
D-Luciferin wurde zur Bestimmung der Luciferaseaktivität durch einen Luciferase-Assay in Mäusen und Arabidopsis thaliana-Samen eingesetzt. Es wurde auch zum Messen der Biolumineszenz von ventrikulären Kardiomyozyten aus neugeborenen Ratten eingesetzt.
Substrat für Leuchtkäfer-Luciferase mit einer KM von etwa 2 μM.
Biochem./physiol. Wirkung
Die Aufnahme von D-Luciferin in Zellen wird durch Adenosintriphosphat(ATP)-Bindungskassette(ABC)-Transporterinhibitoren wie ATP-Bindungskassettentransporter G2 (ABCG2)/BCRP-Inhibitor (Brustkrebs-resistentes Protein) Fumitremorgin C reguliert. Dieses Substrat wird durch Leuchtkäfer-Luciferase oxidiert, was zum Emittieren eines Protons führt, das die Fähigkeit besitzt, lebendes Gewebe zu durchdringen.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Imaging and Spectroscopic Analysis of Living Cells
Test (2012)
Matthias N van Oosterom et al.
EJNMMI research, 4, 56-56 (2014-11-12)
In vivo bioluminescence, fluorescence, and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging provide complementary information about biological processes. However, to date these signatures are evaluated separately on individual preclinical systems. In this paper, we introduce a fully integrated bioluminescence-fluorescence-SPECT platform. Next
Floris P R Verbeek et al.
Annals of surgical oncology, 21 Suppl 4, S528-S537 (2014-02-12)
Irradical tumor resections and iatrogenic ureteral injury remain a significant problem during lower abdominal surgery. The aim of the current study was to intraoperatively identify both colorectal tumors and ureters in subcutaneous and orthotopic animal models using cRGD-ZW800-1 and near-infrared
Erik Wennerberg et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 64(2), 225-235 (2014-10-27)
Adoptive infusion of natural killer (NK) cells is being increasingly explored as a therapy in patients with cancer, although clinical responses are thus far limited to patients with hematological malignancies. Inadequate homing of infused NK cells to the tumor site
Caglar Cekic et al.
Cancer research, 74(24), 7239-7249 (2014-10-25)
Adenosine A(2A) receptor (A(2A)R) blockade enhances innate and adaptive immune responses. However, mouse genetic studies have shown that A(2A)R deletion does not inhibit the growth of all tumor types. In the current study, we showed that growth rates for ectopic
Artikel
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC