Fortfahren mit
54747
3-Methyl-2-butenyl-phosphat Ammoniumsalz
≥93.0% (TLC)
Synonym(e):
3,3-Dimethylallyl-phosphat Ammoniumsalz, Phosphorsäure-mono-(3-methyl-2-butenylester) Ammoniumsalz, Prenyl-phosphat Ammoniumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 679.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11O4P · xNH3
Molekulargewicht:
166.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥93.0% (TLC)
CHF 679.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H11O4P.H3N/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H2,6,7,8);1H3
InChI key
FLEGYDAACQHRAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma, gamma-dimethylallyl phosphate may be useful in studies of the archaeal isopentenyl phosphate kinases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6957938426795461
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥93.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)