Merck
38426
Supelco
3-Methyl-2-butenylpyrophosphat Ammoniumsalz
analytical standard
Synonym(e):
3,3-Dimethylallyl-pyrophosphat Ammoniumsalz, DMAPP, Prenylpyrophosphat Ammoniumsalz
Größe auswählen
5 MG
CHF 274.00
CHF 274.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 274.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O7P2 · xNH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.09 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 274.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (TLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
N.C\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H12O7P2.H3N/c1-5(2)3-4-11-14(9,10)12-13(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H,9,10)(H2,6,7,8);1H3
InChIKey
DPJANMSJRVSJKR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem./physiol. Wirkung
Zwischenprodukt bei der Terpenbiosynthese
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hinweis zur Analyse
NMR-Internal Standard: KHP
Assay (quantitative NMR) ≥70.0% (calculated as free acid)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)