Fortfahren mit
53751
Benzethoniumchlorid
BioUltra, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
(Diisobutylphenoxyethoxyethyl)dimethylbenzylammoniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 576.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H42ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.08
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-479-9
Beilstein/REAXYS Number:
3898548
MDL number:
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (AT)
form
(Powder, Colorless or White)
mol wt
448.08 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤5% water
pH
5.5-7.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
162-164 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm in H2O at 0.1 M
application(s)
(Pharmaceuticals/personal care)
(Pharmaceuticals/personal care)
SMILES string
[Cl-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzethoniumchlorid ist ein ausführlich charakterisiertes Hautreizmittel und ein seltener Sensibilisator.
Application
Benzethoniumchlorid wurde in einer Studie zur Bewertung der minimalen Hemmkonzentrationen von methicillin-resistenten Staphylococcus aureus(MRSA)-Isolaten aus Malaysia eingesetzt. Es wurde außerdem in einer Studie zur Untersuchung der Herstellung von Biokompositfolien aus Natriumalginat und modifiziertem Ton verwendet.
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8879PHR14251051500
form
(Powder, Colorless or White)
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥97% (titration), ≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
application(s)
(Pharmaceuticals/personal care)
(Pharmaceuticals/personal care)
application(s)
microbiology (topical antiseptic)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mol wt
448.08 g/mol
mol wt
448.08 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzethoniumchlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael J Orsini et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(3), 462-471 (2007-02-03)
Metastin, also known as KiSS-1, the cognate ligand for the metastin receptor GPR54, is a peptide known to dramatically reduce metastasis in experimental models. Despite this, there is no reported structure for metastin nor any small molecule modulators of metastin
Brandon Findlay et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(4), 1499-1503 (2012-01-31)
Here we present a proof-of-concept study, combining two known antimicrobial agents into a hybrid structure in order to develop an emergent cationic detergent-like interaction with the bacterial membrane. Six amphiphilic conjugates were prepared by copper (I)-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition between a
Elisabeth Lang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 28(2), 347-354 (2011-08-26)
Benzethonium, an antimicrobial surfactant widely used as preservative of pharmaceuticals, topical wound care product and oral disinfectant, triggers apoptosis of several cell types. The apoptosis is preceded and possibly triggered by mitochondrial depolarization. Even though lacking mitochondria, erythrocytes may similarly
Global Trade Item Number
SKUGTIN
15200-50ML04061838740083
53751-50G04061835541508
53751-250G04061835541492