Fortfahren mit
50020
β-Glycerin-phosphat Dinatriumsalz Pentahydrat
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
β-GP, β-Glycerinphosphat, Dinatrium-β-Glycerinphosphat, Glycerin-2-Phosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 157.00
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
CHF 609.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7Na2O6P · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.11
UNSPSC Code:
41141710
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-464-3
Beilstein/REAXYS Number:
3744328
MDL number:
CHF 157.00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
impurities
≤2% L-α-glycerol phosphate
loss
26-32% loss on drying
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChI key
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Application
β-Glycerinphosphat (Glycerin-2-Phosphat) wird bei der Entwicklung von Hydrogelen und Gerüsten für Tissue-Engineering-, Zellwachstums- und Zelldifferenzierungsanwendungen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Beta-Glycerophosphat ist ein klassischer Serin/Threonin-Phosphatase-Inhibitor, der in Kinase-Reaktionspuffern verwendet wird. BGP wird häufig in Kombination mit anderen Phosphatase-/Protease-Inhibitoren zur Breitbandhemmung eingesetzt. Es fungiert als Spender von organischem Phosphat und wird in Kulturmedien für die Differenzierung zwischen mesenchymalen Stammzellen und osteoblastenähnlichen Zellen verwendet. Darüber hinaus wird BGP als Puffer für M17-Medium bei Lactococcus-Kulturen für die rekombinante Proteinexpression verwendet.
Other Notes
Substrat für myo-Inositol-1-Phosphatase aus Rinderhirn[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61668G542235675
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
-
assay
≥97% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL
form
solid
form
powder or solid
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
impurities
≤2% L-α-glycerol phosphate
impurities
≤35% water
impurities
≤0.1% Inorganic phosphorus, ≤1.0 mol % L-α-isomer
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
50020-100G04061832422466
50020-500G04061832422473
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf