Fortfahren mit
46043
Ethidiumhomodimer
suitable for fluorescence, ~90% (HPCE)
Synonym(e):
EtDi, EthD-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 397.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’620.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H50Cl4N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
856.75
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161505
EC Number:
263-325-9
MDL number:
CHF 397.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
suitable for the fluorogenic detection of DNA
assay
~90% (HPCE)
form
solid
mol wt
856.75 g/mol
concentration
≤100% (5,5′-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochloride)
color
red to dark red
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 493 nm in H2O, λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].Nc1ccc2c(c1)c(-c3ccccc3)[n+](CCCNCCNCCC[n+]4c(-c5ccccc5)c6cc(N)ccc6c7ccc(N)cc47)c8cc(N)ccc28
InChI
1S/C46H46N8.4ClH/c47-33-13-17-37-39-19-15-35(49)29-43(39)53(45(41(37)27-33)31-9-3-1-4-10-31)25-7-21-51-23-24-52-22-8-26-54-44-30-36(50)16-20-40(44)38-18-14-34(48)28-42(38)46(54)32-11-5-2-6-12-32;;;;/h1-6,9-20,27-30,49-52H,7-8,21-26,47-48H2;4*1H
InChI key
ZKAJUKABUUJRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethidium-Homodimer (EtDi, EthD-1) wird als Färbungslösung für ssDNA, dsDNA, RNA, Oligonukleotide und dreisträngige DNA verwendet. EthD-1 verursacht keine Kreuzreaktionen mit intakten/lebensfähigen Zellmembranen und kann zum Testen der Lebensfähigkeit von Zellen verwendet werden.
Färbereagens für ssDNA, dsDNA, RNA, Oligonucleotide und Triplex-DNA. Es durchquert keine intakten Zellmembranen und ist daher für Vitalitätsfärbungen geeignet.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Other Notes
Reagenz für den fluormetrischen Nachweis von Nukleinsäuren[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E19038.0826495295
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 493 nm in H2O, λex 528 nm; λem 617 nm in TE buffer; DNA
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
color
red to dark red
color
red
color
-
color
-
concentration
≤100% (5,5′-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochloride)
concentration
2 mM in DMSO
concentration
-
concentration
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
signalword
Danger
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. If possible to send me how to prepare & use this item.
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in any specific application. The material is soluble in DMSO, Dimethylformamide, and water. Please see the link below to review additional publications that may be helpful:
      https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/ethidium-homodimer