Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 959.00 CHF 719.25 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 3’830.00 CHF 2’872.50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28O7P2 · xNH3
Molekulargewicht:
382.33 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
2482197
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
CHF 719.25
ListenpreisCHF 959.00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Application
Farnesyldiphosphat-Ammoniumsalz kann verwendet werden, um den „Farnesylierung“ genannten posttranslationalen Prozess zu untersuchen, bei dem wichtige Proteine wie das Onkogen Ras modifiziert werden.
Biochem/physiol Actions
Farnesylpyrophosphat ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Biosynthese komplexerer Sesquiterpenoide, höherer Terpenoide und Steroide[1]; es wurden verschiedene biologische Funktionen von FPP und dem zugehörigen Alkohol Farnesol entdeckt.[2][3][4][5][6][7] FPP spielt eine wichtige Rolle in der posttranslationalen Verarbeitung von Ras-Proteinen. Mutierte Formen von Ras stehen mit Krebserkrankungen beim Menschen in Verbindung und werden daher in der Krebsforschung untersucht.[5][6]
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form methanol:ammonia solution | form - | form powder |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans,trans-Farnesylpyrophosphat Ammoniumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Farnesyl Diphosphate Analogues with Aryl Moieties Are Efficient Alternate Substrates for Protein Farnesyltransferase.
Subramanian T, Pais JE, Liu S, et al.
Biochemistry (2012)
S M Sebti et al.
Oncogene, 19(56), 6584-6593 (2001-06-28)
In 1990, more than 10 years after the discovery that the low molecular weight GTPase Ras is a major contributor to human cancer, farnesylation, a lipid posttranslational modification required for the cancer-causing activity of Ras, emerged as a major target
Po-Huang Liang et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3339-3354 (2002-07-24)
In this review, we summarize recent progress in studying three main classes of prenyltransferases: (a) isoprenyl pyrophosphate synthases (IPPSs), which catalyze chain elongation of allylic pyrophosphate substrates via consecutive condensation reactions with isopentenyl pyrophosphate (IPP) to generate linear polymers with
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 44270-50MG | 04061832404363 |
| 44270-10MG | 04061832282718 |