Merck
44722
Supelco
trans,trans-Farnesylpyrophosphat Ammoniumsalz
analytical standard
Synonym(e):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl-pyrophosphat Ammoniumsalz, Farnesyldiphosphat Ammoniumsalz
Größe auswählen
5 MG
CHF 537.00
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 537.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H28O7P2 · xNH3
Molekulargewicht:
382.33 (free acid basis)
Beilstein:
2482197
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 537.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChIKey
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Verpackung
Bodenlose Glasflasche Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Hinweis zur Analyse
NMR-interner Standard: nicht spezifiziertes Dimethylsulfon
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)