252476
Milchsäure -Lösung
ACS reagent, ≥85%
Synonym(e):
2-Hydroxypropionic acid solution, DL-Lactic acid solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
85.0-90.0%
Konzentration
≥85%
85.0-90.0% in H2O
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
Glührückstand
≤0.02%
Brechungsindex
n20/D 1.4251
Dichte
1.209 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES String
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)