Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 229.00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51171641
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.28
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
PEG 8000 12% – Tris pH 8; 100 mM -Lösung,
form
liquid
Quality Segment
pH
8.0±0.2 ( in neat)
density
1.02 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
- Polymorphism of microcrystalline urate oxidase from Aspergillus flavus.: This study explores the polymorphic behaviors of urate oxidase crystals under various chemical environments, highlighting modifications in crystal morphology and stability in the presence of additives like polyethylene glycol (PEG) and pH buffers (Collings et al., 2010).
- Crystallization and preliminary X-ray analysis of a recombinant Fab fragment in complex with 17beta-oestradiol.: Details the crystallization process of a Fab fragment bound with 17beta-oestradiol, utilizing a crystallization medium enriched with PEG 8000 and Tris buffer, analyzing its impact on crystal quality and data collection (Lamminmaki and Kankare, 2000).
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| form liquid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 1.02 g/mL at 20 °C | density 1.03 g/mL at 20 °C |
| pH 8.0±0.2 ( in neat) | pH 8.0±0.2 ( in neat) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PEG 8000 12% – Tris pH 8; 100 mM -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?