11130
Synonym(e):
Kristallisationslösung 27/Kit-Nr. 02528
Eigenschaften
PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM -Lösung,
8.0±0.2 ( in neat)
100
1.03 g/mL at 20 °C
2-8°C
Beschreibung
Explore all of our products under PEG 6000 15% – Tris pH 8; 100 mM -Lösung
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?
Verwandte Kategorien
Biochemische Stoffe