Fortfahren mit
40236
N,N-Dimethyldodecylamin-N-oxid -Lösung
~30% in H2O
Synonym(e):
DDAO, LDAO, Lauryldimethylamin-N-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 95.10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 286.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H31NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.40
UNSPSC Code:
12352119
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1769927
CHF 95.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Level
form
liquid
mol wt
229.40 g/mol
concentration
~30% in H2O
technique(s)
protein quantification: suitable
refractive index
n20/D 1.378
density
0.982 g/mL at 20 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)([O-])C
InChI
1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
InChI key
SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dodecyldimethylaminoxid (Lauryldimethylamin-N-oxid, DDAO) ist ein amphoteres Tensid, das bei hohen pH-Werten nichtionisch ist. Die Tensid-Kopfgruppe amphoterer Tenside kann eine positive und negative Ladung aufweisen, da die Nettoladung von pH-Wert abhängt.[1]
Application
N,N-Dimethyldodecylamin-N-oxid-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen der individuellen Komponenten von Solvable™ für die Extraktion von mehrlagigem Graphen (FLG) und Graphenoxid (GO) aus komplexen organischen Matrizen
  • als Komponente von Waschpuffer, Elutionspuffer und Anionenbeladungspuffer für die Aufreinigung von Doppelmutanten-Reaktionszentren (DM-RC)
  • bei der Extraktion von Bilirubin und Biliverdin mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Dodecyldimethylaminoxid (Lauryldimethylamin-N-oxid, DDAO) wird bevorzugt für Proteinstudien eingesetzt. Es wird auch häufig zur Extraktion von Membranproteinen verwendet.[1]
Features and Benefits
  • Geeignet für die Proteinquantifizierung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
402344010340166
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.982 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
229.40 g/mol
mol wt
201.35 g/mol
mol wt
257.46 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic, sulfate (ICP): ≤ 50 mg/kg
description
non-ionic
description
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
40236-250ML04061831985856
40236-1L04061831985849
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the storage condition of N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide solution? Catalog number 40236, 250mL bottle. Thanks.
    1 answer
    1. This solution may be stored at ambient temperature. It is recommended to keep the product tightly closed to preserve the integrity of the contents.